Learn More
Thermo Scientific™ VersiCap Mat, 96-well, flat cap strips
Code produit. p-4711145
Click to view available options
Nbre par carton:
25
100
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
Code produit. 15366621
Marque: Thermo Scientific™ AB1815
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Tapis flexibles de barrettes de bouchons bombés plats pour PCR ou de barrettes de bouchons ultra-transparents pour applications de qPCR, à utiliser avec des plaques PCR Thermo Scientific à 96 puits et des barrettes de tubes.
Les tapis Thermo Scientific VersiCap sont uniques ; chaque barrette de huit bouchons est reliée aux autres, formant ainsi le format familier ANSI 12 x 8 ou à 96 puits. Les petits points de déchirure entre les bandes permettent de séparer une seule bande ou autant de bandes que nécessaire pour chaque expérience.
Les tapis Thermo Scientific VersiCap sont uniques ; chaque barrette de huit bouchons est reliée aux autres, formant ainsi le format familier ANSI 12 x 8 ou à 96 puits. Les petits points de déchirure entre les barrettes permettent de séparer une seule barrette ou autant de barrettes que nécessaire pour chaque expérience.
Points clés
  • Plusieurs barrettes de bouchons peuvent être appliquées en même temps lors de l’étanchéité des plaques qPCR, réduisant ainsi le temps de configuration
  • Plus besoin de couper les joints adhésifs
  • Conviennent à une utilisation avec toutes les plaques PCR à 96 puits Thermo Scientific ainsi que les barrettes de tubes à profil standard bas
Applications
  • PCR
  • qPCR / PCR en temps réel
Résistance autoclavable : Validée
Résistance au DMSO (100 %) : validée
Résistance à l’éthanol : validée
Résistance aux irradiations aux rayons gamma : validée
Dangereux : non
Résistance à l’isopropanol : validée
Stockage à long terme : validé
PCR (bain-marie compris) : validée
Détachable : validé
Perçable : déconseillé
Bouchons ultra-transparents pour qPCR : validés
Bouchons plats ou bombés : déconseillés
Refermable : validé
Plage de température d’étanchéité : −20°C à +120°C
Durée de conservation : 60 mois
Conditions d’expédition : température ambiante
Conditions de stockage : température ambiante
Résistance à l’irradiation UV : Testé avec succès
  • PCR
  • qPCR / PCR en temps réel
Certifications
Certifié exempt d’ADN humain, d’ARNase et de DNase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparents
Matériau Polypropylène
Nbre de puits 96
Nbre par carton 25
Quantité 25 mats
Format Bande de 8 bouchons plats
Type de produit Barrette de bouchon pour plaque PCR
Gamme de produits VersiPlate
Certifié exempt RNase / DNase Oui
Plage de températures (métrique) -20°C à +120°C
Plate Compatibility Plaque 96 puits