Learn More
Thermo Scientific™ Refroidisseurs à circulation ThermoChill I
Code produit. 15532541 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Puissance de refroidissement:
Jusqu’à 600 watts
Communications:
Néant
Type de pompe:
MDC1 (pompe centrifuge à entraînement magnétique)
PD1 (pompe à déplacement positif)
Alimentation électrique:
230 V/50 Hz
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15532541
Marque: Thermo Scientific™ 196224120000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Bénéficiez d’un contrôle fiable de la température des liquides, avec une capacité de refroidissement allant jusqu’à 700W ou2391 BTU. Les caractéristiques innovantes du ThermoChill I optimisent la fiabilité du produit.
Bénéficiez d’un contrôle fiable de la température des liquides, avec une capacité de refroidissement allant jusqu’à 700 W ou 2 391 BTU, grâce aux refroidisseurs à circulation Thermo Scientific™ ThermoChill I.La gamme compacte de refroidisseurs à circulation ThermoChill propose des modèles réfrigérés dotés d’une capacité de refroidissement comprise entre 600 et 2 000 watts.Grâce à des caractéristiques de conception innovantes comme des raccords de plomberie de taille réduite et un filtre pour liquides à débit maximal, ces refroidisseurs offrent une fiabilité optimisée.
  • Accès aisé pour le remplissage.
  • Témoin de pression sur le panneau de contrôle pour une meilleure lisibilité.
  • Thermostat numérique intuitif.
  • Témoins lumineux sur le thermostat pour l’ajustement des réglages ou en cas d’activation des alarmes de température minimum/maximum.
  • Filtre à flux maximal amovible garantissant la propreté du liquide.
  • Appareil sur roulettes équipées de frein facilitant le transport.
  • Dimensions : 60,5 x 35,6 x 58,4 cm (23,8 x 14,0 x 23,0 in)
  • En option : communications numériques type RS232 ou RS485
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Marquage CE / homologation UL
Communications Néant
Puissance de refroidissement Jusqu’à 600 watts
Débit 2,0 gpm à 15 psid (7,6 lpm à 1,0 bar)
Type de pompe MDC1 (pompe centrifuge à entraînement magnétique)
Gamme de températures -10°C à +30°C
Modèle ThermoChill I LR
Réfrigérant R134A
Température (point de consigne) -10°C à +30°C
Stabilité de la température ± 0,1°C
Alimentation électrique 230 V/50 Hz
Tension 230 V