Learn More
Thermo Scientific™ Refroidisseurs à circulation ThermoChill II
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Contrôle fiable de la température des liquides, avec une capacité de refroidissement allant jusqu’à 1 000 W ou 3 415 BTU.La gamme compacte de refroidisseurs à circulation Thermo Scientific™ ThermoChill II propose des modèles réfrigérés dotés d’une capacité de refroidissement comprise entre 600 et 2 000 watts.Grâce à des caractéristiques de conception innovantes comme des raccords de plomberie de taille réduite et un filtre pour liquides à débit maximal, ces refroidisseurs offrent une fiabilité optimisée.Caractérisée par sa simplicité de conception et d’utilisation, la plate-forme ThermoChill garantit des années de régulation fiable de la température pour répondre aux exigences de toutes les applications courantes.
Caractéristiques :
- Accès aisé pour le remplissage
- Témoin de pression sur le panneau de contrôle pour une meilleure lisibilité
- Contrôleur numérique intuitif
- Témoins lumineux sur le thermostat pour l’ajustement des réglages ou en cas d’activation des alarmes de température minimum/maximum.
- Filtre à flux maximal amovible garantissant la propreté du liquide.
- Appareil sur roulettes équipées de frein facilitant le transport
- En option : communications numériques type RS232 ou RS485
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Marquage CE / homologation UL |
| Communications | Néant |
| Puissance de refroidissement | Jusqu’à 900 watts |
| Débit | 1,2 gpm à 60 psid (4,5 lpm à 4,1 bar) |
| Type de pompe | PD1 (pompe à déplacement positif) |
| Modèle | ThermoChill II LR |
| Réfrigérant | R134A |
| Température (point de consigne) | -10°C à +30°C |
| Stabilité de la température | ± 0,1°C |
| Alimentation électrique | 230 V/50 Hz |
| Afficher plus |
Période de garantie limitée :Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.