Learn More
Thermo Scientific™ Refroidisseurs à circulation ThermoChill III
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Contrôle fiable de la température des liquides, avec une capacité de refroidissement allant jusqu’à 2000 W ou 6830 BTU. La gamme compacte de refroidisseurs Thermo Scientific™ ThermoChill propose des modèles réfrigérés dotés d’une capacité de refroidissement comprise entre 600et 2000 watts. Des conceptions innovantes intégrées, comme des raccords de plomberie minimisés et un système de filtre fluide à plein débit, optimisent la fiabilité du produit. Caractérisée par sa simplicité de conception et d’utilisation, la plate-forme ThermoChill garantit des années de régulation fiable de la température pour répondre aux exigences de toutes les applications courantes.
- Accès aisé pour le remplissage
- Manomètre sur le panneau de contrôle pour une meilleure lisibilité
- Contrôleur numérique intuitif
- Les témoins lumineux sur le contrôleur s’allument lors de l’ajustement des réglages ou en cas d’activation des alarmes de température minimum / maximum
- Filtre à flux maximal amovible garantissant la propreté du liquide.
- Roulettes verrouillables pour faciliter le transport
- Communications numériques type RS232 ou RS485 en option
Spécification
Spécification
| Description | ThermoChill III LR, 230 V/50 Hz, PD-1, RS 232 |
| Certifications/Conformité | Marquage CE / homologation UL |
| Communications | Néant |
| Puissance de refroidissement | Jusqu'à 1 900 W |
| Débit | 1,2 gpm à 60 psid (4,5 lpm à 4,1 bar) |
| Type de pompe | PD1 (pompe à déplacement positif) |
| Gamme de températures | -10°C à +30°C |
| Modèle | ThermoChill III LR |
| Réfrigérant | R134A |
| Température (point de consigne) | -10°C à +30°C |
| Afficher plus |