Learn More
Ebro Electronic™ Sondes de surface à thermocouple
Code produit. 11753489
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-50°C à +200°C
-50°C à +500°C
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11753489
Marque: Ebro Electronic™ 13410639
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Sondes de surface à usage général, mesure de la température de surface des moteurs, turbines, pompes, moulage, moules, tubes chauffants, plaques chauffantes, moulage par injection, chaudières de chauffage, incinérateurs, etc.
Thermocouple K inox à réponse ultra rapide avec fiche Iemo
• Elément thermocouple soudé par rayon laser
• Cette technique évite le chevauchement et assure un contact ultra-plat avec la surface à mesurer d'où un temps de réponse ultra rapide jusqu'à <2 s
• Thermocouples
• Thermocouple
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité RoHS Directive 2011/65/EU
Jetable Single-use
À utiliser avec (application) Rail surface probes. Temperature measurement of moving surfaces.
Hauteur (métrique) 50 mm
Longueur (métrique) 300 mm
Longueur (métrique) de sonde 66 mm
Matériau Metal
Modèle TPN 800
Type de sonde Roulettes
Poids (métrique) 0.24 kg
Type de produit Sonde de surface à roulettes
Plage de températures (métrique) -50°C à +200°C
À utiliser avec (équipement) TFN 520
Largeur (métrique) 120 mm