Learn More
Ebro Electronic™ Sondes de surface à thermocouple
Sondes de surface à usage général, mesure de la température de surface des moteurs, turbines, pompes, moulage, moules, tubes chauffants, plaques chauffantes, moulage par injection, chaudières de chauffage, incinérateurs, etc.
457.00€ - 740.00€
Spécification
Certifications/Conformité | RoHS Directive 2011/65/EU |
---|---|
Jetable | Single-use |
Longueur (métrique) | 300 mm |
Matériau | Metal |
À utiliser avec (équipement) | TFN 520 |
Code produit | Marque | Type de sonde | Longueur (métrique) de sonde | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de sonde | Longueur (métrique) de sonde | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11753489
|
Ebro Electronic™
1341-0639 |
Roulettes | 66 mm | Rail surface probes. Temperature measurement of moving surfaces. |
740.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10636711
|
Ebro Electronic™
1341-0710 |
Thermocouple Type K | 30 mm | General purpose surface probes. Surface temperature measurement of motors, turbines, pumps, casting molds, heating tubes, heating plates, injection molding, heating boilers, incinerators etc. |
457.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Spécification
RoHS Directive 2011/65/EU | |
300 mm | |
TFN 520 |
Single-use | |
Metal |