Learn More
Thermo Scientific™ Refroidisseur / recycleur ThermoFlex™
Code produit. p-4527542 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Puissance de refroidissement:
Jusqu’à 1 400 watts (60 Hz) 1 170 watts (50 Hz)
Jusqu’à 900 watts (60 Hz) 750 watts (50 Hz)
Gamme de températures:
5°C à 40°C
5°C à 90°C
Modèle:
ThermoFlex 1400
ThermoFlex 900
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15759609
Marque: Thermo Scientific™ 1014C10560210001
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les refroidisseurs / recycleurs ThermoFlex hautes performances, optimisés pour les applications les plus exigeantes, sont fiables, faciles à utiliser et à entretenir.
Les refroidisseurs / recycleurs Thermo Scientific™ ThermoFlex, optimisés pour les applications les plus exigeantes, sont fiables, d’une utilisation et d’un entretien faciles.La plateforme ThermoFlex a été élaborée à partir des observations de nos clients, du concept à la réalisation.Cette plateforme de refroidissement haute performance, avec une capacité de refroidissement allant jusqu’à 24 000 watts (81 948 btu/h), est configurable pour répondre aux exigences des applications.
Les refroidisseurs ThermoFlex sont désormais disponibles en modèles spéciaux à faible niveau sonore.Le fonctionnement silencieux (<58 dBA) favorise un environnement sûr et moins stressant dans votre laboratoire.Ces modèles à faible bruit sont conçus pour rester silencieux sur toute la plage de fonctionnement du refroidisseur tout en maintenant la précision du contrôle de la température.
*Désormais disponible en version peu bruyante : moins de 58 dBA
Facilité d’utilisation
  • Une interface utilisateur intuitive pour un fonctionnement simplifié et facile.
  • Les filtres à air et à eau peuvent être remplacés pendant que l’unité fonctionne
  • Conditionnement innovant pour une installation rapide
  • Le guide d’installation rapide permet de démarrer le système sans erreur
Performances supérieures
  • Capacité de refroidissement améliorée
  • Fiabilité accrue
  • Simplicité d’entretien
Plateforme configurable
  • Large gamme de capacités de refroidissement disponibles
  • Large choix d’options disponibles
  • Flexibilité de l’installation
Recommandé dans les cas suivants :
  • Industrie aérospatiale
  • Analytique
  • Biotechnologies
  • Produits chimiques
  • Industrie
  • Médical
  • Industrie pharmaceutique
  • Research
  • Université
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Options de configuration Filtration de liquide (incluse), support DI (disponible), remplissage automatique (disponible), contrôle de débit avec lecture (disponible)
Certifications/Conformité CE, CSA
Communications Analogique et numérique (disponible)
Type de condenseur Refroidissement par air
Puissance de refroidissement Jusqu’à 900 watts (60 Hz) 750 watts (50 Hz)
Gamme de températures 5°C à 40°C
Type Recirculating Chiller
Modèle ThermoFlex 900
Niveau sonore <58 dBA
Capacité de la pompe Jusqu’à 3,3 gpm à 60 psig (12,5 l/min à 4,1 bars) (50 Hz)
Jusqu’à 4,0 gpm à 60 psig (15.
Stabilité de la température ± 0,1°C