Learn More
HUBER Thermofluide DW-Therm HT
Code produit. p-8011893
Click to view available options
Quantité:
5 L
10 L
Conditionnement:
10L
5L
Code produit. 10089691
Marque: HUBER 6673
Valide uniquement pour Unistats.
  • Thermofluide DW-Therm HT P20.340.32
  • Thermofluide Unistat pour systèmes fermés
  • Température minimale : 20°C
  • Température maximale : (170) 340°C
  • Viscosité à 25°C : 32 mm2/s
Spécification
Couleur Orange
Gamme de températures 20°C à 340°C
Type Thermofluide DW-Therm HT
Quantité 10 L
Température (métrique) maximale 340°C
Viscosité 32 mm2/s
Identifiant produit
  • DW-Therm HT
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1