Learn More
HUBER Éthylène glycol Thermofluid
Code produit. p-8011894
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 L
50 L
Conditionnement:
10L
50L
Code produit. 10488201
Marque: HUBER 6170
À utiliser avec les refroidisseurs
Thermofluide - Ethylenglykol, pour refroidisseurs
Spécification
Capacité (métrique) 10 L
À utiliser avec (équipement) Refroidisseurs
Type Éthylène glycol Thermofluid
Quantité 10 L
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Monoethylenglykol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .