Learn More
Thermo Scientific™ Fours de calcination à atmosphère contrôlée Thermolyne™
Réalisez un contrôle de température cohérent avec ce four, qui atteint 975 °C avec le collecteur standard et 1093 °C avec le collecteur d’inconel en option.
Marque:  Thermo Scientific™ F30420-33-60-80
Code produit. 11800750
Edge
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Thermo Scientific™ Thermolyne Atmosphere Controlled Ashing Furnace is ideal for coal and coke ashing procedures. The furnace reaches 975°C with the standard stainless-steel manifold and 1093°C with the optional inconel manifold.
Four de calcination 975°C à atmosphère contrôlée
• Préchauffage de l'air entrant
• Débitmètre 0 à 80L/min
• Pour détermination de soufre dans les charbons et cokes selon norme ASTM D3174
• Four programmable
• 1 programme 8 pas ou 4 programmes de 16 pas selon descriptif page 1157
• Construction
• Corps de chauffe moulé dans ciment réfractaire
• Raccord cannelé 9.5mm en face arrière pour gaz inerte avec préchauffage avant injection (à 750°C écart maximum ±3°C)
• Débitmètre air 0 à 80L/min en face avant
• Cheminée φ 50mm avec raccord pour tube 92582
• Alimentation 230V-50/60 Hz sur bornier. Livré sans câble
• Four prog. 8 pas