Learn More
Thermo Scientific™ Fours à moufle de paillasse Thermolyne™
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 l
Tension:
208 V
Type de contrôleur:
Contrôle en huit étapes/un programme
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Cordon d’alimentation (-60 modèles comprennent des cordons 20 A ; -33 unités disponibles avec fiche pour la Chine)
Fours de paillasse compacts et légers
- Par mesure de protection supplémentaire, le commutateur de sécurité de la porte coupe l’alimentation des éléments chauffants lorsque la porte s’ouvre
- Dispositif de protection en cas de rupture du thermocouple qui interrompt l’alimentation des éléments de chauffe pour éviter une condition de surtempérature du thermocouple
- Deux éléments de chauffage à serpentin ouvert présents sur les côtés de la cuve assurent un chauffage rapide avec un gradient de température minimal
- La cuve est entourée d’une isolation en céramique thermiquement efficace offrant un rendement énergétique optimal
- Port de 0.95 cm (0.38 po) de diamètre pour le contrôle des températures de la cuve, avec un dispositif de mesure indépendant à l’arrière de la cuve
Modèles F47900
- Surface de chauffage de 2 litres (0.07 pieds cubes)
- Surface de chauffage de 5.9 litres (0.20 pieds cubes)
- Comprend une étagère en céramique (SH480X1) qui vient doubler la capacité de charge de l’étuve
- Contrôle numérique du point de consigne unique
- Affichage unique qui montre la température réelle ou le point de consigne
- Régulateur numérique du point de consigne unique avec rampe unique jusqu’au point de consigne et stabilisation
- Affichage unique qui montre la température réelle ou le point de consigne
- Les fours munis de ce régulateur utilisent également un relais de protection contre la surchauffe mécanique
- Régulateur numérique programmable avec un programme mémorisé contenant huit segments
- Les fours munis de ce régulateur utilisent également un relais de protection contre la surchauffe mécanique
- Régulateur numérique programmable avec quatre programmes mémorisés, 16 segments par programme
- Avec interface de communication RS-232
- Les fours munis de ce régulateur utilisent également un relais de protection contre la surchauffe mécanique
Certifications
Homologation CSA, marquage CE comme indiqué
Spécification
Spécification
| Type de contrôleur | Contrôle en huit étapes/un programme |
| Capacité (métrique) | 2 l |
| max. (métrique) | 100°C à 1200°C |
| Tension | 208 V |
| Puissance | 1560 W |
| Ampérage | 7,5 A |
| Fréquence | 50 / 60 Hz |