Learn More
Thermo Scientific™ Fours à moufle de grande taille Thermolyne™ de qualité supérieure
Réalisez des applications industrielles, notamment des échantillons organiques et inorganiques par incinération et des analyses gravimétriques avec les fours à moufle de grande taille Thermo Scientific™ Thermolyne™ de qualité supérieure.
Spécification
| Capacité (impériale) | 0.5 cu.ft. |
|---|---|
| Capacité (métrique) | 14 L |
| max. (métrique) | 100°C to 1200°C |
| Étagères | Stainless Steel |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 10 x 12.8 x 6.8 in. (25 x 33 x 18 cm) |
Description
Conduct industrial applications including ashing organic and inorganic samples and conducting gravimetric analysis with Thermo Scientific™ Thermolyne™ Premium Large Muffle Furnaces. Unit has four heating elements, which are located on the chamber top, bottom and sides for enhanced temperature uniformity. Built-in vent port removes undesirable contaminants and moisture to extend the life of the element and unit.
Caractéristiques principales- Quatre éléments chauffants sont situés en haut, en bas et sur les côtés de la chambre pour une meilleure uniformité des températures
- Le port de ventilation intégré élimine les contaminants indésirables et l’humidité afin de prolonger la durée de vie de l’élément et de l’unité
- L’arrière de la chambre dispose d’un port de 0.95 cm (0.38 po) de diamètre pour surveiller les températures de la chambre avec des dispositifs de mesure indépendants
- L’étagère en acier inox en option permet de doubler la capacité de charge (température maximale de 900°C)
- Le commutateur de sécurité de la porte permet de couper l’alimentation des éléments chauffants lorsque la porte est ouverte
- Un dispositif de protection en cas de rupture du thermocouple interrompt l’alimentation des éléments chauffants pour éviter toute condition de surtempérature du thermocouple
- Les fours munis d’un régulateur B1, C1 et D1 utilisent également un relais de protection contre la surchauffe mécanique
Choix de régulateurs de température
- Régulateur numérique du point de consigne unique (A1) : affichage unique qui montre la température réelle ou le point de consigne
- Régulateur numérique du point de consigne unique avec rampe unique jusqu’au point de consigne et stabilisation (B1) : affichage unique qui montre la température réelle ou le point de consigne
- Régulateur numérique programmable avec un programme mémorisé contenant huit segments (C1)
- Régulateur numérique programmable avec quatre programmes mémorisés, 16 segments par programme (D1) : Le régulateur comprend des communications RS-232
Incluent :
Les modèles F6010 et F6018 comprennent un ensemble cordon / prise.
Matériel nécessaire :
Tous les modèles, sauf F6010 et F6018, nécessitent un raccordement de conduite.
Garantie : 1 an
Spécification
| 0.5 cu.ft. | |
| 100°C to 1200°C | |
| 10 x 12.8 x 6.8 in. (25 x 33 x 18 cm) | |
| 20.1 in. | |
| 19.1 in. | |
| 33 cm | |
| 6.8 in. | |
| 18 cm | |
| 25 cm | |
| 60.8 kg |
| 14 L | |
| Stainless Steel | |
| 20.1 x 19.1 x 21 in. (51 x 48.5 x 53.3 cm) | |
| 51 cm | |
| 48.5 cm | |
| 21 in. | |
| 53.3 cm | |
| 10 in. | |
| 134 lb. | |
| 50/60 Hz |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.