Learn More
VEE GEE Thermometer, Immersion with Armor
Code produit. 17811234
Click to view available options
Plage de températures (impériale):
-10 à +250 °F
-30 à +120°F
-31 à +122°F
-4 à +230°F
-4 à +302°F
0 à 300 °F
20 à 500°F
Subdivision:
1,1°C (2°F)
1 °C (1,8 °F)
Immersion Length:
30,48 cm (12 po)
Vers la ligne d’immersion
Type d’immersion:
Immersion totale
immersion partielle
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17811234
Marque: VEE GEE 80701A
The serialized armored glass thermometer's armor protects the thermometer from rough handling and shock during use.
  • Includes nickel-plated brass armor
  • Feature Safety Blue fill against a white background for easy reading
  • Accuracy is equal to one subdivision
  • Immersion: Total or Partial option
Spécification
Remplissage du flacon Safety Blue
À utiliser avec (application) Laboratories, universities, food/beverage, environmental, wastewater and many other general-purpose applications
Type d’immersion Immersion totale
Longueur (métrique) 30.48 cm
Matériau Glass
Type de sonde Immersion/General Purpose (Tapered)
Remplissage du thermomètre Safety Blue
Poids (métrique) 9 g
Type de produit Serialized Glass Thermometer
Description Nickel-plated brass armor
Température max. (impériale) 120°F
Température max. (métrique) 48.9°C
Température (impériale) min. -30°F
Température min. (métrique) -34.4°C
Plage de températures (impériale) -30 à +120°F
Plage de températures (métrique) -34.4 to +48.9°C
Précision ±1 subdivision
Subdivision 1,1°C (2°F)
Immersion Length 30,48 cm (12 po)
Largeur (métrique) 1.65 cm