Learn More
Brannan™ Thermomètre à sucre et confiture en laiton
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
40°C à 200°C
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fabrication en laiton
- Échelle de température noire
- Inscriptions de température de cuisson recommandée
Spécification
Spécification
| Comprend | Inscriptions de température de cuisson recommandée |
| Matériau | Laiton |
| Remplissage du thermomètre | Alcool rouge |
| Plage de températures (métrique) | 40°C à 200°C |