Learn More
Cole-Parmer Thermoplastic Elastomer (TPE) Tubing
Code produit. 30053623 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,0625 po
0,125 po
0,188 po
0,25 po
0,313 po
0,5 po
0,625 po
0,75 po
1/32 po.
1 po
3/32 po
3/8 in.
Diamètre (impériale) externe:
0,0938 po
0,25 po
0,313 po
0,375 po
0,438 po
0,5 po
0,625 po
0,75 po
0,878 po
1 in
1,25 po
1/8 po
3/16 po
5/32 po
7/32 po
9 à 16 po
Conditionnement:
15m
Code produit. 30053623
Marque: Cole-Parmer 5011596
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Designed for fluid transfer and use in peristaltic pump applications
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection. E in., cellent for use in peristaltic pump applications. Great alternative to silicone tubing. Does not contain PVC, DEHP, phthalates, or other plasticizers. Ultra-low e in., tractables and leachables. Low gas and o in., ygen permeability. Low protein binding and nonpyrogenic material. Thermally weldable. USP Class VI, USP 661, and RoHS compliant and BPOG tested
Spécification
Certifications/Conformité ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
Diamètre (impériale) interne 3/32 po
Matériau TPE
Diamètre (impériale) externe 5/32 po
Longueur totale (impériale) 50 ft.
Longueur totale (métrique) 50 ft.
Méthode de stérilisation EtO with no issues
Couleur Clear