Få mere at vide
Få mere at vide
Corning™ Microplaques PCR 96 puits en PP Thermowell™ Gold
Shop alle Corning produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Couleur:
Transparent
Type de jupe:
Couverture totale
Demi
Élevée
Förpackningsstorlek
50 pièces
Beskrivelse
Les microplaques PCR Corning Thermowell GOLD à 96 puits sont fournies en quatre formats pour garantir une flexibilité maximale et une parfaite correspondance pour vos applications. Les microplaques PCR à 96 puits Thermowell d’origine sont universelles et peuvent être découpées en 3 x 8 segments de puits.
Tekniske data
Tekniske data
| Certifications/Conformité | Sans Dnase, ni RNase |
| Format | Étalon |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Transparent |
| Type de jupe | Demi |
| Matériau | PP |
| Nbre de puits | 96 |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Pour applications d’automatisation, de RT-PCR |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion