Learn More
Thiamet G, MedChemExpress
Code produit. p-200099687
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Code produit. 16473316
Marque: Medchem Express HY12588
MedChemExpress Thiamet G is a potent and selective inhibitor of O-GlcNAcase (OGA), which acts to remove O-GlcNAc from modified proteins, with Ki of 20 nM for human OGA.
Thiamet G is a potent and selective inhibitor of O-GlcNAcase (OGA), which acts to remove O-GlcNAc from modified proteins, with Ki of 20 nM for human OGA.
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiamet G
Forme physique Powder
CAS 1009816-48-1
Couleur Blanc
Quantité 25 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H16N2O4S
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Informations sur la solubilité H2O : ≥ 50 mg/mL (201.37 mM) ∣DMSO : ≥ 45 mg/mL (181.23 mM)
SMILES O[C@H]1[C@H](O)[C@@]2([H])N=C(NCC)S[C@@]2([H])O[C@@H]1CO
Poids moléculaire (g/mol) 248.3
Poids de la formule 248.3
Pourcentage de pureté 98.32%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.