Learn More
Chlorhydrate de thiamine 10 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30314704
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30314704 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30314704 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA17455000AL10
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiamine Hydrochloride
CAS 67-03-8
Noms d’analytes ou de composants Thiamine Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H17 N4 O S . Cl . Cl H
Concentration 10 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Thiamine Hydrochloride, Vitamin B1, Thiamine monohydrochloride, 3-[(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride monohydrochloride, Aneurine hydrochloride, Apate drops, Beatine, Bedome, Begiolan, Benerva, Bequin, Berin, Betabion, Betalin S, Betaxin, Bethiazine, Beuion, Bevitine, Bewon, Biamine, Biuno, Bivatin, Bivita, Clotiamina, Eskapen, Eskaphen, Lixa-Beta, Metabolin, Slowten, THD, Thiadoxine, Thiamin chloride, Thiamin dichloride, Thiamin hydrochloride, Thiaminal, Thiamine chloride, Thiamine chloride hydrochloride, Thiamine dichloride, Thiamine hydrochloride, Thiaminium chloride, Thiaminium chloride hydrochloride, Thiamol, Thiavit, Tiamidon, Tiaminal, Trophite, Vetalin S, Vinothiam, Vitamin B1 hydrochloride, Vitaneuron, 3-(4-Amino-2-methylpyrimidyl-5-methyl)-4-methyl-5,beta-hydroxyethylthiazolium chloride hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1
SMILES Cl.[Cl-].Cc1ncc(C[n+]2csc(CCO)c2C)c(N)n1
Nom IUPAC 2-[3-[(4-amino-2-méthylpyrimidine-5-yl)méthyl]-4-méthyl-1,3-thiazol-3-ium-5-yl]éthanol ; chlorure ;chlorhydrate
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 337.27
Quantité 1 mL
Poids de la formule 336,0578 g/mol