Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de thiamine, 98,5 à 101,5 %
Code produit. p-200032 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
1kg
Code produit. 10477540
Marque: Thermo Scientific Chemicals undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
Chlorhydrate de thiamine, 98,5-101,5 %, C12H17ClN4OS.HCl, numéro CAS 67-03-8, chlorhydrate d’anurine, berine, chlorure de thiamine, chlorhydrate de chlorure de thiamine, dichlorure de thiamine, hcl de thiamine, chlorhydrate de thiamine, chlorure de thiaminium, trophite, chlorhydrate de vitamine B1, 1 kg, 98,5 à 101,5 %
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-03-8
Formule moléculaire C12H17ClN4OS·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 337.26
Numéro MDL MFCD00012780
Clé InChI DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
Synonyme chlorhydrate de thiamine, chlorhydrate de thiamine, vitamine b1, chlorhydrate d’aneurine, chlorure de thiamine, chlorhydrate, chlorure de thiamine, dichlorure de thiamine, trophite, thiamin chloride, thiamine dichloride, thiaminium chloride
CID PubChem 6202
ChEBI CHEBI : 49105
Nom IUPAC 2-[3-[(4-amino-2-méthylpyrimidin-5-yl)méthyl]-4-méthyl-1,3-thiazol-3-ium-5-yl]éthanol ; chlorure ; chlorhydrate
SMILES CC1=C(SC=[N+]1CC2=CN=C(N=C2N)C)CCO.Cl.[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiamine chlorhydrate, pur
Note relative au nom 98.5 à 101.5 %
Point de fusion 250.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5 à 101.5 %
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Beilstein 27, IV, 1766
Merck Index 15, 9447
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : 1 g/ml. Autres solubilités : glycérol 1 g/18 ml - alcool à 95 % 1 g/100 ml, alcool abs. 1 g/315 ml, soluble dans le propylène glycol, pratiquement insoluble dans l’hexane, le chloroforme, insoluble dans le benzène, l’éther diéthylique
Poids de la formule 337.26
Pourcentage de pureté 98.5 à 101.5 % (sur substance anhydre)
Forme physique Poudre cristalline