Learn More
Thiamine chlorhydrate, USP - F.C.C., J.T.Baker™
Code produit. 15588254 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Seau en PE
Conditionnement:
100g
2.50kg
Code produit. 15588254
Marque: Avantor J.T.Baker 411005
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 67-03-8
Formule moléculaire C12H18Cl2N4OS
Poids moléculaire (g/mol) 337.263
Clé InChI DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
Synonyme thiamine hydrochloride, vitamin b1 hydrochloride, thiamine hcl, aneurine hydrochloride, berin, thiamine chloride hydrochloride, trophite, thiamin chloride, thiamine dichloride, thiaminium chloride
CID PubChem 6202
ChEBI CHEBI:49105
Nom IUPAC 2-[3-[(4-amino-2-méthylpyrimidine-5-yl)méthyl]-4-méthyl-1,3-thiazol-3-ium-5-yl]éthanol ; Chlorure ; Chlorhydrate
SMILES CC1=C(SC=[N+]1CC2=CN=C(N=C2N)C)CCO.Cl.[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiamine Hydrochloride
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large
Quantité 100 g
Poids de la formule 337.27
Qualité FCC / USP