Learn More
Chlorhydrate de thiamine (vitamine B1) 1,0 mg/ml dans du méthanol (sous forme de base libre), LoGiCal
Description
Chlorhydrate de thiamine (vitamine B1) 1,0 mg/ml dans du méthanol (sous forme de base libre)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Thiamine Hydrochloride |
| CAS | 67-03-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | Thiamine Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Poche de glace (-20 °C) |
| Formule moléculaire | C12 H17 N4 O S . Cl . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Thiamine Hydrochloride, Vitamin B1, Thiamine monohydrochloride, 3-[(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride monohydrochloride, Aneurine hydrochloride, Apate drops, Beatine, Bedome, Begiolan, Benerva, Bequin, Berin, Betabion, Betalin S, Betaxin, Bethiazine, Beuion, Bevitine, Bewon, Biamine, Biuno, Bivatin, Bivita, Clotiamina, Eskapen, Eskaphen, Lixa-Beta, Metabolin, Slowten, THD, Thiadoxine, Thiamin chloride, Thiamin dichloride, Thiamin hydrochloride, Thiaminal, Thiamine chloride, Thiamine chloride hydrochloride, Thiamine dichloride, Thiamine hydrochloride, Thiaminium chloride, Thiaminium chloride hydrochloride, Thiamol, Thiavit, Tiamidon, Tiaminal, Trophite, Vetalin S, Vinothiam, Vitamin B1 hydrochloride, Vitaneuron, 3-(4-Amino-2-methylpyrimidyl-5-methyl)-4-methyl-5,beta-hydroxyethylthiazolium chloride hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1 S/C12H17N4OS0.2 ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17 H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1 H/q+1;;/p-1 |
| SMILES | Cl.[Cl-].Cc1ncc(C[n+]2 csc(CCO)c2C)c(N)n1 |
| Nom IUPAC | 2-[3-[(4-amino-2-méthylpyrimidin-5-yl)méthyl]-4-méthyl-1,3-thiazol-3-ium-5-yl]éthanol;chlorure;chlorhydrate |
| Afficher plus |