Learn More
Nitrate de thiamine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15472859
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
Code produit. 15472859
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J60014.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 532-43-4 | C12H17N5O4S | 327.36 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 532-43-4
Formule moléculaire C12H17N5O4S
Poids moléculaire (g/mol) 327.36
Numéro MDL MFCD00036330
Clé InChI UIERGBJEBXXIGO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiamine nitrate, thiamine mononitrate, vitamin b1 nitrate, vitamin b1 mononitrate, aneurine mononitrate, aneurine nitrate, betabion mononitrate, thiamine nitrate salt, vitamin b sub 1 nitrate, thiamine mononitrate usp
CID PubChem 10762
Nom IUPAC 2-[3-[(4-amino-2-méthylpyrimidine-5-yl)méthyl]-4-méthyl-1,3-thiazol-3-ium-5-yl]éthanol ; Nitrate
SMILES [O-][N+]([O-])=O.CC1=C(CCO)[S+]=CN1CC1=CN=C(C)N=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiamine nitrate
Point de fusion 190°C
Couleur Blanc
Quantité 10 g
Merck Index 14,9295
Poids de la formule 327.36
Forme physique Poudre