Learn More
Thiocarbamate de thiamine, TRC
Code produit 30456857
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456857 100 mg 100mg
30455446 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30456857 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT344093100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiamine Thiocarbamate
Noms d’analytes ou de composants Thiamine Thiocarbamate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14H20N4O3S2
Synonyme [(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]carbamodithioic Acid 1-[2-(Acetyloxy)ethyl]-2-oxopropyl Ester + 2-(3-((4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl)-4-hydroxy-4-methyl-2-thioxothiazolidin-5-yl)ethyl acetate
Type de solution Purs, non dilués
SMILES -NC1=C(CN2C(SC(CCOC(C)=O)C2(O)C)=S)C=NC(C)=N1.NC3=C(CNC(SC(C(C)=O)CCOC(C)=O)=S)C=NC(C)=N3
Industry Type Produits pharmaceutiques
Poids moléculaire (g/mol) 356.46