Learn More
Thiamphenicol 1000 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Thiamphenicol |
| CAS | 15318-45-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | Thiamphenicol |
| Conditions d’expédition | +20 °C |
| Formule moléculaire | C12 H15 Cl2 N O5 S |
| Concentration | 1 000 μg/ml |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Thiamphenicol |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H15Cl2NO5S/c1-21(19,20)8-4-2-7(3-5-8)10(17)9(6-16)15-12(18)11(13)14/h2-5,9-11,16-17H,6H2,1H3,(H,15,18)/t9-,10-/m1/s1 |
| SMILES | CS(=O)(=O)c1ccc(cc1)[C@@H](O)[C@@H](CO)NC(=O)C(Cl)Cl |
| Show More |