Learn More
Thiamphénicol, Mikromol™
Code produit 17952586
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17952586 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17952586 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0737.00
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Thiamphénicol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiamphenicol
CAS 15318-45-3
Noms d’analytes ou de composants Thiamphenicol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H15 Cl2 N O5 S
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Thiamphenicol
Formule InChI InChI=1S/C12H15Cl2NO5S/c1-21(19,20)8-4-2-7(3-5-8)10(17)9(6-16)15-12(18)11(13)14/h2-5,9-11,16-17H,6H2,1H3,(H,15,18)/t9-,10-/m1/s1
SMILES CS(=O)(=O)c1ccc(cc1)[C@@H](O)[C@@H](CO)NC(=O)C(Cl)Cl
Nom IUPAC 2,2-dichloro-N-[(1R,2R)-1,3-dihydroxy-1-(4-méthylsulfonylphényl)propan-2-yl]acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 356.22
Quantité 500 mg
Poids de la formule 355,0048 g/mol