Learn More
Acide thiantrène-1-boronique, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11339815
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11339815
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L19833.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 108847-76-3 | C12H9BO2S2 | 260.132 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108847-76-3
Formule moléculaire C12H9BO2S2
Poids moléculaire (g/mol) 260.132
Numéro MDL MFCD00093039
Clé InChI FZEWPLIHPXGNTB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thianthrene-1-boronic acid, 1-thianthrenylboronic acid, thianthren-1-boronic acid, boronic acid, 1-thianthrenyl, thianthren-1-yl boronic acid, pubchem11895, acmc-1c7cr, boronic acid, b-1-thianthrenyl
CID PubChem 2734382
Nom IUPAC Acide thianthrènes-1-ylboronique
SMILES B(C1=C2C(=CC=C1)SC3=CC=CC=C3S2)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Thianthrene-1-boronic acid
Point de fusion 145°C to 149°C
Quantité 5 g
Beilstein 225524
Poids de la formule 260.14
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique