Learn More
MedChemExpress Thiazole Orange
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Type de produit | Dye Reagents |
| Quantité | 250 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | DMSO : 25 mg/mL (52.45 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Cible | HBV |
| Poids moléculaire | 476.61 g/mol |
| CAS | 107091-89-4 |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.