Learn More
Thidiazuron 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30309700
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30309700 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30309700 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA17465000AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Thidiazuron
CAS 51707-55-2
Noms d’analytes ou de composants Thidiazuron
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H8 N4 O S
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 1,2,3-Thiadiazole, urea deriv., 1-Phenyl-3-(1,2,3-thiadiazol-5-yl)urea, Avguron, CCG-24904, Dropp, Dropp SC, Gross, Lift, N-Phenyl-N'-1,2,3-thiadiazol-5-ylurea, SN 49537, TAG, TAG (plant growth regulator), TDZ, Thidiazuron, Urea, N-phenyl-N'-1,2,3-thiadiazol-5-yl-
Formule InChI InChI=1S/C9H8N4OS/c14-9(12-8-6-10-13-15-8)11-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H2,11,12,14)
SMILES O=C(Nc1ccccc1)Nc2cnns2
Nom IUPAC 1-phényl-3-(thiadiazol-5-yl)urée
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 220.25
Quantité 1 mL
Poids de la formule 220,0419 g/mol