Description
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
- Produit conformément à la norme ISO 9001
- Convient à un large éventail d’industries et d’applications
- Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Thidiazuron |
| CAS | 51707-55-2 |
| % max. CAS | ≤ 100% |
| Beilstein | 1078092 |
| Point de fusion | 175°C to 178°C; 0.21°C to 215°C |
| Synonyme | 1-phenyl-3-(1,2,3-thiadiazol-5-yl)urea |
| Poids moléculaire (g/mol) | 220.25 g/mol |
| Quantité | 100 mg |