Learn More
Thiencarbazone-méthyle 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30314129
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30314129 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30314129 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA17465500AL100
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiencarbazone-methyl
CAS 317815-83-1
Noms d’analytes ou de composants Thiencarbazone-methyl
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C12 H14 N4 O7 S2
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/C12H14N4O7S2/c1-6-8(7(5-24-6)9(17)22-3)25(20,21)14-10(18)16-12(19)15(2)11(13-16)23-4/h5H,1-4H3,(H,14,18)
SMILES COC(=O)c1csc(C)c1S(=O)(=O)NC(=O)N2N=C(OC)N(C)C2=O
Nom IUPAC méthyl 4-[(3-méthoxy-4-méthyl-5-oxo-1,2,4-triazole-1-carbonatel)sulfmoyl]-5-méthylthiophène-3-carboxylate
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 390.39
Quantité 1 mL
Poids de la formule 390.0304 g/mol