Learn More
Thimerosal, Fisher BioReagents
Code produit. 10356793
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Verre ambré
Conditionnement:
100g
10g
25g
500g
Les produits indiqués contiennent du mercure. Ne mettez aucun produit contenant du mercure dans les déchets. Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou éliminés comme des déchets dangereux. La manipulation des produits contenant du mercure peut être régie par des réglementations locales, régionales ou nationales. Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
Code produit. 10356793
Marque: Fisher BioReagents BP254210
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les produits indiqués contiennent du mercure. Ne mettez aucun produit contenant du mercure dans les déchets. Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou éliminés comme des déchets dangereux. La manipulation des produits contenant du mercure peut être régie par des réglementations locales, régionales ou nationales. Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
  • Le thimérosal est un composé contenant du mercure couramment utilisé comme agent antibactérien et antifongique
  • Également utilisé comme bactéricide dans les produits pharmaceutiques et la recherche
  • Usage exclusivement réservé à la recherche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54-64-8
Formule moléculaire C9H9HgNaO2S
Poids moléculaire (g/mol) 404.81
Numéro MDL MFCD00013062
Clé InChI RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme Sodium ethylmercurithiosalicylate
CID PubChem 16684434
ChEBI CHEBI:9546
Nom IUPAC sodium ;(2-carboxylatophényl)sulfanyl-éthylmercure
SMILES [Na+].CC[Hg]SC1=CC=CC=C1C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Thimerosal
Type Thimerosal
Forme physique Solide
pH 6.7 to 8.2
Point de fusion 232°C
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Conditionnement Verre ambré
Couleur Blanc crème
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage ≥97 %
Merck Index 15, 9470
Poids de la formule 404.8
Pourcentage de pureté 97% min.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Thimerosal
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.