Learn More
Greiner Bio-One Inserts de culture cellulaire à 24 puits ThinCert™ CELLCOAT™
Code produit. 10464995
Change view
Click to view available options
Porosité:
0,4 μm
8,0μm
Conditionnement:
48 pièces
Code produit. Porosité unitSize
10464995 8,0μm 48 pièces
10482885 0,4 μm 48 pièces
2 options
Code produit. 10464995
Marque: Greiner Bio-One 662638
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Convient pour le transport, la sécrétion, l’étude de diffusion
  • Géométrie suspendue
  • Membrane à pores capillaires en PET scellée
  • Traitement de surface physique
  • Stérile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables. Contenu non cytotoxique.
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (métrique) 1,2 ml (puits)
Couleur Transparent
Surface de culture 33,6 mm2
Matériau Polystyrène
Stérilité Stérile
Traitement de surface Culture tissulaire
Type Insert pour culture cellulaire
Volume (métrique) de travail ThinCert : 0,1 à 0,35 ml ; puits : 0,4 à 1,2 ml
Nombre de puits 24
Exempt de DNase Oui
Nb par paquet 1
Porosité 8,0μm
Exempt de RNase Oui
Membrane de support Capillary Pore Membrane with Pore Density of 0.15 x 106 cm2
Plage de températures (métrique) De -20°C à +60°C
Hauteur (métrique) 19 mm