Learn More
Greiner Bio-One Inserts pour culture tissulaire ThinCert™
Code produit. 10044063
Click to view available options
Porosité:
0,4 μm
1,0 μm
3,0 μm
3 μm
8,0 μm
Nbre de puits:
6
12
24
Densité des pores:
0,15 x 10sup6/sup
0,6 x 10sup6/sup
0,6 x 10sup6/sup cm²
1 x 108 pores/cm2
2 x 10sup6/sup
2 x 10sup6/sup/cm2
Conditionnement:
24 pièces
48 pièces
Code produit. 10044063
Marque: Greiner Bio-One 665610
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Outil destiné à la recherche pour les études de transport, de co-culture, de migration et d’invasion. Les inserts pour culture tissulaire ThinCert™ Greiner Bio-One offrent une meilleure adhérence cellulaire grâce au traitement pour culture tissulaire des surfaces physiques.
  • Boîtier en polystyrène transparent avec membrane poreuse capillaire en PET scellée
  • La géométrie de suspension fournit une protection à la couche cellulaire du compartiment inférieur
  • Pipetage simplifié grâce à la géométrie auto-ascendante
  • Le positionnement excentrique dans le puits permet un accès inégalé au compartiment inférieur
  • Disponibilité aux formats 6, 12 et 24 puits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Surface de culture 113,1mmsup2/sup
Matériau Polystyrène
Volume (métrique) utile 0,3 à 1,0 ml
Densité des pores 2 x 10sup6/sup
Porosité 1,0 μm
Stérilité Stérile
Nbre de puits 12