Learn More
Greiner Bio-One Inserts pour culture tissulaire ThinCert™
Click to view available options
Porosité:
0,4 μm
1,0 μm
3,0 μm
3 μm
8,0 μm
Nbre de puits:
6
12
24
Densité des pores:
0,15 x 10sup6/sup
0,6 x 10sup6/sup
0,6 x 10sup6/sup cm²
1 x 108 pores/cm2
2 x 10sup6/sup
2 x 10sup6/sup/cm2
Conditionnement:
24 pièces
48 pièces
Description
- Boîtier en polystyrène transparent avec membrane poreuse capillaire en PET scellée
- La géométrie de suspension fournit une protection à la couche cellulaire du compartiment inférieur
- Pipetage simplifié grâce à la géométrie auto-ascendante
- Le positionnement excentrique dans le puits permet un accès inégalé au compartiment inférieur
- Disponibilité aux formats 6, 12 et 24 puits
Spécification
Spécification
| Surface de culture | 113,1mmsup2/sup |
| Matériau | Polystyrène |
| Volume (métrique) utile | 0,3 à 1,0 ml |
| Densité des pores | 2 x 10sup6/sup |
| Porosité | 3,0 μm |
| Stérilité | Stérile |
| Nbre de puits | 12 |