Learn More
Acide thioctique (acide alpha-lipoïque), LoGiCal
Code produit 30458684
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30458684 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30458684 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0127.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-alpha-Lipoic Acid
CAS 1077-28-7
Noms d’analytes ou de composants DL-alpha-Lipoic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H14 O2 S2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Thioctic Acid, 1,2-Dithiolane-3-pentanoic acid, (RS)-Lipoic acid, 1,2-Dithiolane-3-valeric acid, 5-(1,2-Dithiolan-3-yl)pentanoic acid, 5-(1,2-Dithiolan-3-yl)valeric acid, 6,8-Thioctic acid, 6-Thioctic acid, Alipure, Biletan, DL-6,8-Thioctic acid, DL-6-Thioctic acid, DL-Thioctic acid, Espa-lipon, Liposan, Lipothion, NSC 628502, NSC 90788, Protogen A, Pyruvate oxidation factor, Thioctacid, Thioctic acid, Thioctsan, Thiotacid, Tioctacid, Tioctidasi, Tioctidasi acetate replacing factor, dl-Lipoic acid, dl-Thioctic acid, (+/-)-1,2-Dithiolane-3-pentanoic acid, (+/-)-1,2-Dithiolane-3-valeric acid, (+/-)-alpha-Lipoic acid, (+/-)-Lipoic acid, (+/-)-Thioctic acid, (RS)-alpha-Lipoic acid, alpha-Liponic acid, DL-alpha-Lipoic acid
Formule InChI InChI=1S/C8H14O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-11-12-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES OC(=O)CCCCC1CCSS1
Nom IUPAC Acide 5-(dithiolane-3-yl)pentanoïque
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 206.33
Quantité 10 mg
Poids de la formule 206,0435 g/mol