Learn More
Acide thioctique, Mikromol™
Code produit 17984306
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17984306 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17984306 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0127.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide thioctique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-alpha-Lipoic Acid
CAS 1077-28-7
Noms d’analytes ou de composants DL-alpha-Lipoic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H14 O2 S2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Thioctic Acid, 1,2-Dithiolane-3-pentanoic acid, (RS)-Lipoic acid, 1,2-Dithiolane-3-valeric acid, 5-(1,2-Dithiolan-3-yl)pentanoic acid, 5-(1,2-Dithiolan-3-yl)valeric acid, 6,8-Thioctic acid, 6-Thioctic acid, Alipure, Biletan, DL-6,8-Thioctic acid, DL-6-Thioctic acid, DL-Thioctic acid, Espa-lipon, Liposan, Lipothion, NSC 628502, NSC 90788, Protogen A, Pyruvate oxidation factor, Thioctacid, Thioctic acid, Thioctsan, Thiotacid, Tioctacid, Tioctidasi, Tioctidasi acetate replacing factor, dl-Lipoic acid, dl-Thioctic acid, (+/-)-1,2-Dithiolane-3-pentanoic acid, (+/-)-1,2-Dithiolane-3-valeric acid, (+/-)-alpha-Lipoic acid, (+/-)-Lipoic acid, (+/-)-Thioctic acid, (RS)-alpha-Lipoic acid, alpha-Liponic acid, DL-alpha-Lipoic acid
Formule InChI InChI=1S/C8H14O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-11-12-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)
SMILES OC(=O)CCCCC1CCSS1
Nom IUPAC Acide 5-(dithiolane-3-yl)pentanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 206.33
Quantité 500 mg
Poids de la formule 206,0435 g/mol