Learn More
Acide thiodiglycolique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11375139
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11375139 25 g 25g
11385139 100 g 100g
11395139 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11375139 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17880.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 123-93-3 | C4H6O4S | 150.148 g/mol
Il trouve ses applications dans la production de [1,4]oxathiane-2,6-dione par chauffage. Il est utilisé comme agent anti-oxydant et réducteur dans l’industrie cosmétique.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Elle trouve ses applications dans la production de [1,4]oxathiane-2,6-dione par chauffage. Elle est utilisée comme agent anti-oxydant et réducteur dans l’industrie cosmétique.
Solubilité
La solubilité dans l’eau est presque transparente. (eau, 4,00E+05 mg/l à 25°C (exp) ; 1 e+006 mg/l à 25°C (est).
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants et des bases fortes. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-93-3
Formule moléculaire C4H6O4S
Poids moléculaire (g/mol) 150.148
Numéro MDL MFCD00004359
Clé InChI UVZICZIVKIMRNE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiodiglycolic acid, 2,2'-thiodiacetic acid, thiodiacetic acid, mercaptodiacetic acid, tdga, dicarboxymethyl sulfide, thiodi acetic acid, carboxymethylthio acetic acid, 2,2'-thiodiethanoic acid, thiodiglycollic acid
CID PubChem 31277
ChEBI CHEBI:35012
Nom IUPAC Acide acétique 2-(carboxyméthylsulfanyl)
SMILES C(C(=O)O)SCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiodiglycolic acid
Point de fusion 127°C to 131°C
Numéro UN UN3261
Beilstein 1764392
Merck Index 149331
Poids de la formule 150.15
Pourcentage de pureté 98%
Quantité 25 g