Learn More
Acide thiodiglycolique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11395139
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11395139 500 g 500g
11375139 25 g 25g
11385139 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11395139 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17880.36
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 123-93-3 | C4H6O4S | 150.148 g/mol
Il trouve ses applications dans la production de [1,4]oxathiane-2,6-dione par chauffage. Il est utilisé comme agent anti-oxydant et réducteur dans l’industrie cosmétique.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Elle trouve ses applications dans la production de [1,4]oxathiane-2,6-dione par chauffage. Elle est utilisée comme agent anti-oxydant et réducteur dans l’industrie cosmétique.
Solubilité
La solubilité dans l’eau est presque transparente. (eau, 4,00E+05 mg/l à 25°C (exp) ; 1 e+006 mg/l à 25°C (est).
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants et des bases fortes. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-93-3
Formule moléculaire C4H6O4S
Poids moléculaire (g/mol) 150.148
Numéro MDL MFCD00004359
Clé InChI UVZICZIVKIMRNE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiodiglycolic acid, 2,2'-thiodiacetic acid, thiodiacetic acid, mercaptodiacetic acid, tdga, dicarboxymethyl sulfide, thiodi acetic acid, carboxymethylthio acetic acid, 2,2'-thiodiethanoic acid, thiodiglycollic acid
CID PubChem 31277
ChEBI CHEBI:35012
Nom IUPAC Acide acétique 2-(carboxyméthylsulfanyl)
SMILES C(C(=O)O)SCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiodiglycolic acid
Point de fusion 127°C to 131°C
Quantité 500 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1764392
Merck Index 149331
Poids de la formule 150.15
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Thiodiglycolic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiodiglycolic acid