Learn More
Acide thiodiglycolique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10071650 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10071650 25 g Flacon en plastique 25g
10326450 100 g Flacon en plastique 100g
10071640 1kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10071650 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 138740250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 123-93-3 | C4H6O4S | 150.148 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-93-3
Formule moléculaire C4H6O4S
Poids moléculaire (g/mol) 150.148
Numéro MDL MFCD00004359
Clé InChI UVZICZIVKIMRNE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiodiglycolic acid, 2,2'-thiodiacetic acid, thiodiacetic acid, mercaptodiacetic acid, tdga, dicarboxymethyl sulfide, thiodi acetic acid, carboxymethylthio acetic acid, 2,2'-thiodiethanoic acid, thiodiglycollic acid
CID PubChem 31277
ChEBI CHEBI:35012
Nom IUPAC Acide acétique 2-(carboxyméthylsulfanyl)
SMILES C(C(=O)O)SCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiodiglycolic acid
Note relative au nom 98%
Point de fusion 128,0°C à 131,0°C
Couleur Gris à blanc
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire S(CH2CO2H)2
Beilstein 03, 253
Merck Index 15, 9484
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble.Autres solubilités : soluble dans l’alcool, insoluble dans le benzène
Poids de la formule 150.15
Pourcentage de pureté 98%
Quantité 25 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Poudre cristalline