Learn More
Anhydride thiodiglycolique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11485383
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11485383 5 g 5g
11495383 25 g 25g
11405393 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11485383 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13390.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3261-87-8 | C4H4O3S | 132.133 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3261-87-8
Formule moléculaire C4H4O3S
Poids moléculaire (g/mol) 132.133
Numéro MDL MFCD00051689
Clé InChI RIIUAPMWDSRBSH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiodiglycolic anhydride, 1-oxa-4-thia-cyclohexan-2,6-dione
CID PubChem 137871
Nom IUPAC 1,4-oxathiane-2,6-dione
SMILES C1C(=O)OC(=O)CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiodiglycolic anhydride
Point de fusion 95°C to 100°C
Poids de la formule 132.13
Pourcentage de pureté 98%
Quantité 5 g
Sensibilité Moisture sensitive
compliance-icons
Identifiant produit
  • Thiodiglycolic anhydride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiodiglycolate anhydride