Learn More
Anhydride thiodiglycolique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11495383
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11495383 25 g 25g
11485383 5 g 5g
11405393 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11495383 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13390.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3261-87-8 | C4H4O3S | 132.133 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3261-87-8
Formule moléculaire C4H4O3S
Poids moléculaire (g/mol) 132.133
Numéro MDL MFCD00051689
Clé InChI RIIUAPMWDSRBSH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiodiglycolic anhydride, 1-oxa-4-thia-cyclohexan-2,6-dione
CID PubChem 137871
Nom IUPAC 1,4-oxathiane-2,6-dione
SMILES C1C(=O)OC(=O)CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiodiglycolic anhydride
Point de fusion 95°C to 100°C
Quantité 25 g
Sensibilité Moisture sensitive
Beilstein 112528
Poids de la formule 132.13
Pourcentage de pureté 98%