Learn More
Thioflavine T, tech. 75 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15443709
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 15443709
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J61043.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Colorant utilisé pour visualiser les plaques bêta-amyloïdes, comme celles associées à la maladie d’Alzheimer
A dye used to visualize beta-amyloid plaques, like those associated with Alzheimer's Disease
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2390-54-7
Formule moléculaire C17H19ClN2S
Poids moléculaire (g/mol) 318.86
Numéro MDL MFCD00011944
Clé InChI JADVWWSKYZXRGX-UHFFFAOYSA-M
Synonyme Basic Yellow 1; C.I. 49005
CID PubChem 16953
ChEBI CHEBI:76023
Nom IUPAC 4-(3,6-diméthyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl)-N,N-diméthylaniline ; chlorure
SMILES [Cl-].CN(C)C1=CC=C(C=C1)C1=[N+](C)C2=CC=C(C)C=C2S1
Spécification
Nom chimique ou matériau Thioflavine T
Beilstein 3922452
Poids de la formule 318.86
Pourcentage de pureté 75%
Qualité Technique
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Forme physique Poudre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Thioflavine T, tech
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-[4-(dimethylamino)phenyl]-3,6-dimethylbenzothiazolium chloride