Learn More
Thermo Scientific™ Thioglycollate Medium USP
Code produit. 13295789
Click to view available options
Poids plein:
100 à 101,5 g
100,0 à 101,5 g
20 à 20,3 g
500 à 504 g
9 ± 0,5 ml
Format:
Flacon DIN de 500 ml
Flacon de 100 ml
Flacon de sirop de 125 ml
Flacon universel
Tube
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
50 pièces
Code produit. 13295789
Marque: Thermo Scientific™ TV5001D
Cultivate aerobic and anaerobic organisms in the performance of sterility tests with the convenience of prepared media tubes.
Cultivate aerobic and anaerobic organisms in the performance of sterility tests with Thermo Scientific™ Thioglycollate Medium USP prepared media tubes. The medium is prepared according to the formula specified in the US Pharmacopoeia1 for the performance of sterility tests, and conforms to formulations detailed in the British and European Pharmacopoeia 2,3.
Le milieu au thioglycolate USP est adapté à la culture d’organismes aérobies et anaérobies. Aucune paraffine ni aucun joint spécial n’est nécessaire, de même qu’aucun récipient anaérobie n’est requis pour la culture des anaérobies. Le milieu bien tamponné veille à ce que les inocula acides ou alcalins génèrent une altération tout à fait négligeable en réaction au milieu. La teneur en thioglycolate de sodium du milieu neutralisera l’effet bactériostatique des composés mercuriels utilisés comme conservateurs dans les solutions d’injection, etc. Si la solution soumise à l’essai contient une substance bactériostatique, il est nécessaire, afin d’éviter un faux résultat négatif, d’établir l’activité bactériostatique du produit par la méthode décrite dans la pharmacopée américaine1. Le milieu thioglycollate USP est également recommandé pour la culture de des espèces de Clostridium.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Jaune citron, transparent
Contenu et stockage 20°C à 25°C
Description Milieu au thioglycolate, USP
Format Tube
Origine de la fabrication Allemagne
Type de produit Milieux de culture
Volume plein 9 ml
Poids plein 9 ± 0,5 ml
Type d’emballage 50 tubes dans une boîte en carton
Quantité 50/boîte
For In Vitro Diagnostic Use.