Learn More
Thioguanine, Mikromol™
Description
Thioguanine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Thioguanine |
| CAS | 154-42-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | Thioguanine |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C5 H5 N5 S |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | 6H-Purine-6-thione, 2-amino-1,9-dihydro-, 6H-Purine-6-thione, 2-amino-1,7-dihydro- (9CI), Purine-6(1H)-thione, 2,3-dihydro-2-imino- (6CI), Purine-6(1H)-thione, 2-amino- (7CI,8CI), Purine-6-thiol, 2-amino- (8CI), 2-Amino-3,7-dihydropurine-6-thione, 2-Amino-6-mercaptopurine, 2-Amino-9H-purine-6(1H)-thione, 2-Amino-9H-purine-6-thiol, 2-Aminopurine-6-thiol, 6-Mercaptoguanine, 6-TG, 6-Thioguanine, Guanine, thio-, Lanvis, NSC 752, NSC 76504, Tabloid, Thioguanine, Thioguanine Tabloid, Tioguanin, Tioguanine |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H5N5S/c6-5-9-3-2(4(11)10-5)7-1-8-3/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11) |
| SMILES | NC1=Nc2nc[nH]c2C(=S)N1 |
| Nom IUPAC | 2-amino-1,7-dihydropurine-6-thione |
| Afficher plus |