Learn More
Chlorure de thionyle, solution 1 M. dans le dichlorométhane, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15494507
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15494507 100 mL 100mL
15404517 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 15494507 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31857.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Sulfuryl chloride and thionyl chloride have been found to be new chlorinating agents for alkyl sulfides. Preparation of aromatic polyesters by direct polycondensation with thionyl chloride in pyridine. Conversion of aromatic and. alpha.,. beta.-unsaturated aldehydes to dichlorides by thionyl chloride and dimethylformamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7719-09-7
Numéro MDL MFCD00011449
Spécification
Nom chimique ou matériau Thionyl chloride
Formule moléculaire Cl3P
Formule linéaire SOCl2
Numéro UN UN2922
Concentration 1M soln. in dichloromethane
Densité 1.35
Synonyme phosphorus trichloride, phosphorous trichloride, trichlorophosphine, phosphorus chloride, phosphorous chloride, phosphorus iii chloride, pcl3, phosphorus chloride pcl3, phosphine, trichloro, fosfortrichloride
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Clé InChI FAIAAWCVCHQXDN-UHFFFAOYSA-N
SMILES P(Cl)(Cl)Cl
Nom IUPAC trichlorophosphane
Poids moléculaire (g/mol) 137.32
CID PubChem 24387
ChEBI CHEBI:30334
Poids de la formule 118.97
Quantité 100 mL
Sensibilité Moisture sensitive; May form a precipitate