Learn More
Tocris Bioscience™ Thioperamide
GREENER_CHOICE
Code produit. 30000709
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Code produit. 30000709
Marque: Tocris Bioscience™ 0644/10
H3 antagonist; also H4 inverse agonist
Potent histamine H3 and H4 antagonist/inverse agonist. Ki values are 25 and 27 nM for human recombinant H3 and H4 receptors respectively. Blocks eosinophil shape change (IC50 = 1.4 μM) and chemotaxis (IC50 = 519 nM) induced by histamine. Freely crosses the blood-brain barrier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106243-16-7
Formule moléculaire C19H28N4O4S
Spécification
Nom chimique ou matériau Thioperamide
Quantité 10 mg
Poids de la formule 292.44
Pureté >99%
Poids moléculaire 408.517