Learn More
Anhydride thiophène-2-carboxylique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11333406
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11333406
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L12851.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 25569-97-5 | C10H6O3S2 | 238.275 g/mol
Thiophene-2-carboxylic anhydride is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’anhydride thiophène-2-carboxylique est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25569-97-5
Formule moléculaire C10H6O3S2
Poids moléculaire (g/mol) 238.275
Numéro MDL MFCD00068089
Clé InChI BKBCDDYQJQGMNX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiophene-2-carboxylic anhydride, thiophene-2-carboxylic acid anhydride, 2-thenoyl ether, 2-thenoic anhydride, acmc-20ajil, bis 2-thiophenecarboxylic acid anhydride, 2-thiophenecarboxylicacid,1,1'-anhydride, 2-thiophenecarboxylicacid, 1,1'-anhydride, thiophen-2-ylcarbonyl thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylic acid oxo thiophen-2-yl methyl ester
CID PubChem 3680768
Nom IUPAC Thiophène-2-carbonyle thiophène-2-carboxylate
SMILES C1=CSC(=C1)C(=O)OC(=O)C2=CC=CS2
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiophene-2-carboxylic anhydride
Point de fusion 58°C to 61°C
Quantité 1 g
Beilstein 177049
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité It hydrolyzes in water.
Poids de la formule 238.29
Pourcentage de pureté 95%