Learn More
Thiophène-3-carboxaldéhyde, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11487576
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
Code produit. 11487576
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14628.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 498-62-4 | C5H4OS | 112.146 g/mol
Thiophene-3-carboxaldehyde has been used in the synthesis of series of 4-substituted 2-thiophenesulfonamides, acetal and ketal derivatives of 4?-demethylepipodophyllotoxin-β-D-glucoside and epipodophyllotoxin-β-D-glucoside. Also has been used to produce 1,2-di-3-thienyl-2-hydroxyethanone (3,3?-thenoin), 3-thienyl symmetric analog of benzoin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le thiophène-3-carboxaldéhyde a été utilisé dans la synthèse de séries de 2-thiophénesulfonamides substitués en position 4, de dérivés acétal et cétal du 4′-déméthylepipodophyllotoxine-β-D-glucoside et de l’épipodophyllotoxine-β-D-glucoside. Il a également été utilisé pour produire la 1,2-di-3-thiényl-2-hydroxyéthaone (3,3′-thénoïne), un analogue symétrique 3-thiénylique de la benzoïne.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Il est sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 498-62-4
Formule moléculaire C5H4OS
Poids moléculaire (g/mol) 112.146
Numéro MDL MFCD00005466
Clé InChI RBIGKSZIQCTIJF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-thiophenecarboxaldehyde, thiophene-3-carboxaldehyde, 3-formylthiophene, 3-thenaldehyde, 3-formyl-thiophene, 3-thiophenealdehyde, thiophene-3-aldehyde, 3-thiophene carboxaldehyde, 3-thiophenecarbaldehyde, 3-thiophenaldehyde
CID PubChem 68135
ChEBI CHEBI:87611
Nom IUPAC thiophène-3-carbalaldéhyde
SMILES C1=CSC=C1C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiophene-3-carboxaldehyde
Densité 1.28
Point d’ébullition 194°C to 196°C
Point d’éclair 64°C (147°F)
Indice de réfraction 1.584
Quantité 10 g
Beilstein 105889
Sensibilité Air sensitive
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 112.15
Pourcentage de pureté 96%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Thiophene-3-carboxaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 3-Thiophenecarboxaldehyde