Learn More
Acide thiophène-3-carboxylique, Mikromol™
Description
Acide thiophène-3-carboxylique
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Thiophene-3-carboxylic Acid |
| CAS | 88-13-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | Thiophene-3-carboxylic Acid |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C5 H4 O2 S |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Thiophene-3-carboxylic Acid, 3-Thiophenecarboxylic acid, 3-Carboxythiophene, 3-Thenoic acid, 3-Thienylcarboxylic acid, NSC 66314, beta-Thiophenecarboxylic acid, beta-Thiophenic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H4O2S/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3H,(H,6,7) |
| SMILES | OC(=O)c1ccsc1 |
| Nom IUPAC | Acide thiophène-3-carboxylique |
| Afficher plus |