Learn More
Thiophène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11481668
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
500 g
Conditionnement:
250g
500g
50g
Code produit. 11481668
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13941.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 110-02-1 | C4H4S | 84.14 g/mol
Le thiophène est un important bloc de construction dans les colorants, les produits agrochimiques et la synthèse pharmaceutique. Il est impliqué dans les réactions de chloroalkylation en positions 2,5. Il est également utilisé pour préparer le butane par réduction avec du nickel de Raney, du 2-vinylthiophène, du dithiényl et des thiophènes 2-halo en réagissant avec des halogènes.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le thiophène est un important bloc de construction dans les colorants, les produits agrochimiques et la synthèse de produits pharmaceutiques.Il est impliqué dans les réactions de chloroalkylation en positions 2,5.Il est également utilisé pour préparer le butane par réduction avec du nickel de Raney, du 2-vinylthiophène, du dithiényl et des thiophènes 2-halo en réagissant avec des halogènes.
Solubilité
Miscible avec de l’alcool éthylique, de l’éther diéthylique et d’autres solvants organiques.Immiscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-02-1
Formule moléculaire C4H4S
Poids moléculaire (g/mol) 84.14
Numéro MDL MFCD00005413
Clé InChI YTPLMLYBLZKORZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiofuran, thiole, thiophen, thiotetrole, thiacyclopentadiene, divinylene sulfide, thiaphene, thiofuram, thiofurfuran, furan, thio
CID PubChem 8030
ChEBI CHEBI:30856
Nom IUPAC thiophene
SMILES S1C=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Thiophene
Point de fusion -38°C
Densité 1.066
Point d’ébullition 83°C to 85°C
Point d’éclair −9°C (16°F)
Odeur Stench
Indice de réfraction 1.528
Quantité 500 g
Numéro UN UN2414
Beilstein 103222
Merck Index 14,9353
Informations sur la solubilité Miscible with ethyl alcohol,diethyl ether and other organic solvents. Immiscible with water.
Poids de la formule 84.14
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Thiophene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Thiophene